Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15612800
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité spectrophotométrique, 99 %
  • Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126°C
Densité 0.77g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Point d’éclair −4°C (24.8°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH3
Indice de réfraction 1.422
Quantité 1 L
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Poids de la formule 98.19g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Spectrophotométrique