Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
48.22€ - 510.86€
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15637950
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
M37889-1L
1 L Flacon en verre
48.22€
1L
15647950
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
M37889-2.5L
2.5 L Flacon en verre
98.50€
2.50L
15657950
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
M37889-20L
20 L Bidon en acier inoxydable Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
108-87-2
98.19
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
7962
CC1CCCCC1
C7H14
MFCD00001497
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
methylcyclohexane
Spécification
Methylcyclohexane
-126°C
0.77g/mL at 25°C
−4°C (24.8°F)
C7H14
MFCD00001497
505972
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
methylcyclohexane
7962
0.99
108-87-2
Incolore
100°C to 102°C (1.013 hPa)
Characteristic
C6H11CH3
UN2296
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CC1CCCCC1
98.19
98.19g/mol
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-624-3
Identifiant produit
  • Methylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methylcyclohexane