Learn More
Méthylamine, technique, solution de 25/30 % (p/v) dans l’eau, Fisher Chemical
Code produit. 11402874
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 74-89-5
Point de fusion -38°C
Couleur Incolore
pH 12
Point d’ébullition 48°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire CH5N
Numéro MDL 8104
Quantité 500 mL
Synonyme methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine
Clé InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN
Nom IUPAC methanamine
Poids moléculaire (g/mol) 31.058
CID PubChem 6329
Densité de vapeur 1.07
ChEBI CHEBI:16830
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine, solution 25/30% w/v
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado