Learn More
Méthylamine, solution pure 2M dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10712843
Marque: Thermo Scientific Acros 368551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-89-5
Formule moléculaire CH5N
Poids moléculaire (g/mol) 31.06
Clé InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanamine
SMILES CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylamine
Densité 0.7850 g/mL
Point d’ébullition 40.0°C
Point d’éclair 7°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3NH2
Quantité 100 mL
Beilstein 04, 32
Merck Index 15, 6088
Gravité spécifique 0.785
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 31.06
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylamine, 2M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.