Learn More
Le méthyl viologène hydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-169266 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10358030
Marque: Thermo Scientific Acros 227320010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1910-42-5 | C12H14Cl2N2 | 257.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1910-42-5
Formule moléculaire C12H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 257.16
Numéro MDL MFCD00150001
Clé InChI FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Paraquat, dichloride
CID PubChem 15938
ChEBI CHEBI:28786
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(1-méthylpyridine-1-ium-4-yl)pyridine-1-ium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Viologen hydrate
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom 98%
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble in water.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 257.15
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Beige ou marron à rose
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Viologen hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.