Learn More
Vanillate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411257
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Methyl vanillate is used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vanillate de méthyle est utilisé pour étudier les composés volatils des miels de bruyère de Calluna vulgaris et Erica arborea.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3943-74-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00008438
Clé InChI BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
CID PubChem 19844
ChEBI CHEBI:46477
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl vanillate
Point de fusion 62°C to 66°C
Point d’ébullition 285°C to 287°C
Quantité 5 g
Beilstein 1369113
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%