Learn More
Méthyl tert-butyl éther, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10263960 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10263960
Marque: Fisher Chemical M/4494/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
C5H12O, numéro CAS-1634-04-4, méthyle t-butyl éther, 2-méthyle-2-méthoxypropane, méthyle tert-butyl éther, propane, 2-méthoxy-2-méthyle, méthyle-t-butyl éther, mtbe, méthyle tertiobutyl éther, éther méthyletert-butyle, méthyle tert-butyl éther, éther méthylique t-butyle, 5 L, 54°C, CHEBI:27642, incolore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL 8812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Point de fusion -110°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 54°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 268mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.