Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
62.55 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide-d6 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99.9 atom % D |
Densité | 1,1900 g/ml |
Deutérium (D) | 99,85% min |
Point d’éclair | 88°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Gravité spécifique | 1,19 |
Viscosité | 2,4 mPa.s (20°C) |