Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,5+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-168088
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
1kg
1 L
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5+ atom % D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,50% min
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 1,19
Tension de vapeur Tension de vapeur :2,5 mbar à 20°C
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 10g
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule linéaire (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN