Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,9+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10343372
Méthylsulfoxyde, 99,9+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10343372
1 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique EcoSafPak™
Code produit. 10343372
Marque: Thermo Scientific Acros 414880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18,4°C
% min. CAS 99.9
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Résidus après évaporation 0.01% max.
Gravité spécifique 1.1
Acide titrable 0.001 meq/g max.
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Réactif ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467616 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Numéro de lotA0460088 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Numéro de lotA0448054 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Numéro de lotA0447830 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Numéro de lotA0453044 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number414885000,414880025,414880010
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Méthylsulfoxyde, 99,9+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado