Learn More
Méthylsulfoxide, + de 99,8 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10397841
Méthylsulfoxide, + de 99,8 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10397841
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10397841
Marque: Thermo Scientific Acros 327182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18,4°C
CAS 67-68-5
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 1.1
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CH3)2SO
Numéro MDL MFCD00002089
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464015 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number327182500
Numéro de lotA0445514 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number327182500
Numéro de lotA0458087 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2024 Catalog Number327182500
Numéro de lotA0451924 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number327182500
Numéro de lotA0397417 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number327182500
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthylsulfoxide, + de 99,8 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, Thermo Scientific Chemicals >