Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,7 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide |
Point de fusion | 18.4°C |
Note relative au nom | 99.7% |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 189.0°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | 87°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl sulfoxide