Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,7 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10665942
Méthylsulfoxyde, 99,7 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665942
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10665942
Marque: Thermo Scientific Acros 127790025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom 99.7%
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.7%
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458652 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number127790025,127791000,127790010,127790250,127790050
Numéro de lotA0466881 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numéro de lotA0458652 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numéro de lotA0435636 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numéro de lotA0455206 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthylsulfoxyde, 99,7 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >