Learn More
Méthylsulfoxyde, + de 99,7 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide |
Point de fusion | 18.4°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 189.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | 87°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Forme physique | Liquide |