Learn More
Méthylsulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10306820
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-71-0
Formule moléculaire C2H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00007566
Clé InChI HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
CID PubChem 6213
ChEBI CHEBI:9349
Nom IUPAC methanesulfonylmethane
SMILES CS(C)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfone
Point de fusion 107.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2SO2
Quantité 5 g
Beilstein 01,289
Fieser 01,296; 02,157
Merck Index 15,3283
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
Poids de la formule 94.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0432922 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number
Numéro de lotA0458387 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number127785000,127780050,127780025
Numéro de lotA0450533 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number127785000,127780050,127780025
Numéro de lotA0400369 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number127785000,127780050,127780025
Numéro de lotA0411535 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number127785000,127780050,127780025
Identifiant produit
  • Methyl sulfone
Nom du produit
Méthylsulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >