Learn More
Méthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate in medicine, pharmacy, cosmetics, and industrial, artificial flavoring and fragrance agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Méthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate en médecine, en pharmacie, en cosmétiques et en produits d’arôme et de parfum industriels et artificiels
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Méthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate en médecine, en pharmacie, en cosmétiques et en produits d’arôme et de parfum industriels et artificiels
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
Point de fusion | 68°C to 72°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3077 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane. |
Rotation optique | −32° (c=0.5 in Chloroform) |
Poids de la formule | 243.26 |
Pourcentage de pureté | 98% |