Learn More
Rouge de méthyle, pur, soluble dans l’eau, indicateur, Fisher Chemical Code produit.: 10793991
Rouge de méthyle, pur, soluble dans l’eau, indicateur, Fisher Chemical
Code produit. 10793991
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Code produit. 10793991
Marque: Fisher Chemical M/5170/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL 2425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Point de fusion 178°C
Poids de la formule 269.3g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Rouge de méthyle, pur, soluble dans l’eau, indicateur, Fisher Chemical >