Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, pur, indicateur
Rouge de méthyle, C15H15N3O2, numéro CAS-493-52-7, rouge acide 2, acide 2-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque, C.I.13020, 25 g, 269.3, pur, avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.
38.49€ - 370.85€
Identifiants chimiques
CAS | 493-52-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H15N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.304 |
Clé InChI | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020 |
CID PubChem | 10303 |
Nom IUPAC | Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10247690
|
Thermo Scientific Chemicals
264440250 |
25 g | Flacon en verre |
38.49€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10115210
|
Thermo Scientific Chemicals
264441000 |
100 g | Flacon en verre |
102.51€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925651
|
Thermo Scientific Chemicals
264445000 |
500 g | Bouteille en verre |
370.85€
500g |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
493-52-7 | |
269.304 | |
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020 | |
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque |
C15H15N3O2 | |
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N | |
10303 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
Spécification
Methyl Red | |
493-52-7 | |
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H | |
Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid | |
Authentique | |
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque | |
10303 | |
Pures | |
from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) | |
Poudre |
178.0°C to 182.0°C | |
C15H15N3O2 | |
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020 | |
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O | |
269.304 | |
269.3 | |
650 min. (430nm, in buffer) | |
Rouge |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Methyl Red