Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, ACS Code produit.: 11304207
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, ACS
Code produit. 11304207
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11304207
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036682.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3Methyl red is used as a pH indicator. It is red in pH less than 4.4 and yellow in pH over 6.2. It is used to study its degradation using Fenton's reagent. In microbiology, it is used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 179°C to 182°C
Note relative au nom For analysis ACS
Beilstein 750102
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in alcohol,acetic acidSoluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 269.3
Qualité ACS
Couleur Rouge foncé à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN28L035 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number036682.22,036682.14
Numéro de lotZ16K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog Number036682.22,036682.14
Numéro de lotR20K017 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog Number036682.22,036682.14
Numéro de lotZ04J020 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2023 Catalog Number036682.22,036682.14
Numéro de lotS09J053 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/06/2023 Catalog Number036682.22,036682.14,036682
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, ACS >