Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, solution 0,1 % p/v dans de l’éthanol
19.60€ - 73.74€
Identifiants chimiques
CAS 74886-84-3
Numéro MDL MFCD00002425
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338967
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
038698.AE
100 mL
N/A
11470151
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
038698.AP
500 mL
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
74886-84-3
MFCD00002425
Spécification
Methyl Red
0.1% w/v solution in ethanol
UN1170
Liquide
74886-84-3
MFCD00002425
269.3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224
Extremely flammable liquid and vapor.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P307+P311-P311-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ETHANOL SOLUTIONS
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use