Learn More
Pyruvate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11479060
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
600-22-6
C4H6O3
102.089
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
2-oxopropanoate de méthyle
CC(=O)C(=O)OC
600-22-6
C4H6O3
102.089
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
2-oxopropanoate de méthyle
CC(=O)C(=O)OC
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyruvate de méthyle agit comme un puissant sécrétagogue utilisé dans l’étude du couplage stimulus-sécrétion. Également utilisé dans la préparation des quinoxalines comme inhibiteurs de la double phosphodiestérase 2/10 (PDE2/10). Il augmente la concentration en ions calcium libres dans le cytosol des cellules pancréatiques. Il est utilisé dans la préparation du 2,3-diméthylènebutanedioate de diméthyle.
Solubilité
Soluble au chloroforme, au méthanol, à l’éther, à l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl pyruvate
Densité 1.123
Point d’ébullition 135°C to 137°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.404
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide