Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pourpre de méthyl, solution aqueuse 0,1 % p/v
Intervalle de transition : pH 4,8 (violet) à pH 5,4 (vert)
47.24€ - 68.74€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl Purple |
---|---|
CAS | 1340-02-9, 7732-18-5 |
Plage de pourcentage du dosage | 0.1% w/v aqueous solution |
Numéro MDL | MFCD00070843 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Violet de méthyle :0,1 % ; eau :99,9% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386149
|
Thermo Scientific Chemicals
042753.AP |
500 mL |
47.24€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11305557
|
Thermo Scientific Chemicals
042753.K2 |
1 L |
68.74€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Methyl Purple | |
0.1% w/v aqueous solution | |
Violet de méthyle :0,1 % ; eau :99,9% | |
Liquide |
1340-02-9, 7732-18-5 | |
MFCD00070843 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only