Learn More
Malonate de potassium de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Agit comme un inhibiteur de la glycosylation et de la glycosylation avancée des protéines
42.81€ - 478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38330-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5KO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.178 |
Numéro MDL | MFCD00014021 |
Clé InChI | WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d |
CID PubChem | 2724687 |
Nom IUPAC | potassium ; 3-méthoxy-3-oxopropanoate |
SMILES | COC(=O)CC(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20429.14 |
25 g |
42.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20429.22 |
100 g |
129.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20429.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe malonate de potassium et de méthyle est un inhibiteur de glycosylation avancé en protéines.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
38330-80-2 | |
156.178 | |
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M | |
2724687 | |
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+] |
C4H5KO4 | |
MFCD00014021 | |
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d | |
potassium ; 3-méthoxy-3-oxopropanoate |
Spécification
Methyl potassium malonate | |
38330-80-2 | |
Blanc | |
MFCD00014021 | |
Soluble in methanol. | |
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+] | |
156.178 | |
156.18 | |
Poudre cristalline |
Hygroscopic | |
∽190°C (decomposition) | |
C4H5KO4 | |
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d | |
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; 3-méthoxy-3-oxopropanoate | |
2724687 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 253-886-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante