Learn More
Méthyle pipéridine-4-carboxylate 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408328
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Methyl piperidine-4-carboxylate is a reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation. It is used as a reactant for synthesis of antitubercular agents, aminopyrazine inhibitors, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and a scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle pipéridine-4-carboxylate est un réactif pour l’arylation de la C-2 des pipéridines par l’activation de la sp3 C-H catalysée par des métaux de transition dirigés. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse d’agents antituberculaires, d’inhibiteurs d’aminopyrazine, d’inhibiteurs de la protéine kinase D naphtyridine disponibles par voie orale et d’un catalyseur évolutif à partir de l’hydrogénation asymétrique de l’aryl-énamide stériquement exigeant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2971-79-1
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00190578
Clé InChI RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4
CID PubChem 424914
Nom IUPAC méthyle pipéridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl piperidine-4-carboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.06 g/mL
Point d’ébullition 85°C to 90°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 100 g
Beilstein 224128
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 143.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide