Learn More
Palmitoléate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl palmitoleate |
CAS | 1120-25-8 |
Point de fusion | 0.5°C |
Densité | 0.8800g/mL |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule moléculaire | C17H32O2 |
Numéro MDL | MFCD00042911 |
Quantité | 1 g |