Learn More
Palmitate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10676051
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-39-0
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Numéro MDL MFCD00008994
Clé InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
CID PubChem 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nom IUPAC Hexadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl palmitate
Note relative au nom 95%
Point de fusion 28.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.85g/mL
Point d’ébullition 338.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2CH3
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether
Poids de la formule 270.45
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl palmitate