Learn More
Orange de méthyle, xylène cyanol FF, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Code produit. 10060270
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Numéro MDL 272193
Conditionnement Flacon en verre ambré
Couleur Bleu à vert
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl orange-xylene cyanol FF
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P410-Protéger du rayonnement solaire.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol