Learn More
Solution orangé de méthyl, Honeywell Fluka™
Code produit. 15674290
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Indicateur, 0,1 %, Reag. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium;4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Orange solution
Numéro UN UN1993
Beilstein 4732884
Poids de la formule 327.33g/mol
Pourcentage de pureté 0.10%
Quantité 500 mL
Point d’éclair 39°C (102.2°F)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Orange solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate