Learn More
Oléate de méthyle, technique, Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 189.95€
Identifiants chimiques
CAS | 67762-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H36O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.50 |
Numéro MDL | MFCD00009578 |
Clé InChI | QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N |
Synonyme | methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112 |
CID PubChem | 5364509 |
ChEBI | CHEBI:27542 |
Nom IUPAC | (Z)-octadéc-9-anoate de méthyle |
SMILES | CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10760672
|
Thermo Scientific Acros
414645000 |
500 g | Flacon en verre |
35.07€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10760482
|
Thermo Scientific Acros
414640010 |
1 kg | Flacon en verre |
56.88€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10434315
|
Thermo Scientific Acros
414640050 |
5 kg | Récipient en plastique |
189.95€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67762-38-3 | |
296.50 | |
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N | |
5364509 | |
(Z)-octadéc-9-anoate de méthyle |
C19H36O2 | |
MFCD00009578 | |
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112 | |
CHEBI:27542 | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC |
Spécification
Methyl oleate | |
-20.0°C | |
0.8700g/mL | |
180°C | |
C19H36O2 | |
1.4510 to 1.4580 | |
0.87 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC | |
296.50 | |
CHEBI:27542 | |
296.48 | |
Technique |
67762-38-3 | |
Jaune à ambre | |
186.0°C (9.0 mmHg) | |
Authentique | |
CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3 | |
MFCD00009578 | |
methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112 | |
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N | |
(Z)-octadéc-9-anoate de méthyle | |
5364509 | |
6.829 mPa.s (20°C) | |
≥55% | |
Liquide huileux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-992-5
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
RUO – Research Use Only