Learn More
Octanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10381631
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-11-5
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00009551
Clé InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
CID PubChem 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nom IUPAC Octanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl octanoate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 79.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6COOCH3
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide