Learn More
Nicotinate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Description
Used as a rubefacient, topical vasodilator used to test the efficacy of skin protection compounds (i.e. products designed to provide barriers to chemical warfare agents) and used as a flavoring agent. It is a useful synthetic intermediate. It can be used to prepare biarylcarboxamide inhibitors of phosphodiesterase IV and tumor necrosis factor-α in treatment of rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme rubéfiant, comme vasodilatateur topique qui permet de tester l’efficacité des composés de protection de la peau (c’est-à-dire des produits conçus pour assurer une barrière contre les agents de guerre chimique), et comme agent aromatisant. C’est également un intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des inhibiteurs de biarylcarboxamide de la phosphodiestérase IV et du facteur de nécrose tumorale-α dans le cadre du traitement de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 48 g/l. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Solubilité dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Utilisé comme rubéfiant, comme vasodilatateur topique qui permet de tester l’efficacité des composés de protection de la peau (c’est-à-dire des produits conçus pour assurer une barrière contre les agents de guerre chimique), et comme agent aromatisant. C’est également un intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des inhibiteurs de biarylcarboxamide de la phosphodiestérase IV et du facteur de nécrose tumorale-α dans le cadre du traitement de l’arthrite rhumatoïde.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 48 g/l. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Solubilité dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl nicotinate |
Point de fusion | 40°C to 44°C |
Point d’ébullition | 208°C to 210°C |
Point d’éclair | 95°C (203°F) |
Odeur | Slightly Sweetish |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 113951 |
Merck Index | 14,6100 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C 48g/L. Soluble in alcohol,chloroform and ethyl acetate. Solubility in methanol (almost transparency). |
Poids de la formule | 137.14 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl nicotinate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl nicotinate