Learn More
N-méthylanthranilate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
Methyl N-methylanthranilate is a fragrance ingredient used in decorative cosmetics, fine fragrances, shampoos, toilet soaps and other toiletries as well as in non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylanthranilate de méthyle est un ingrédient de parfum utilisé dans les maquillages, les parfums subtils, les shampooings, les savons et autres articles de toilette, ainsi que dans des produits non cosmétiques tels que les nettoyants ménagers et les détergents.
Solubilité
Miscible dans toutes les proportions avec l’éthanol 96 %, le DMSO et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le N-méthylanthranilate de méthyle est un ingrédient de parfum utilisé dans les maquillages, les parfums subtils, les shampooings, les savons et autres articles de toilette, ainsi que dans des produits non cosmétiques tels que les nettoyants ménagers et les détergents.
Solubilité
Miscible dans toutes les proportions avec l’éthanol 96 %, le DMSO et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl N-methylanthranilate |
Point de fusion | 17°C to 19°C |
Point d’ébullition | 256°C to 258°C |
Point d’éclair | 133°C (271°F) |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 607217 |
Poids de la formule | 165.19 |
Pourcentage de pureté | 98% |