Learn More
Méthacrylate de méthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10562521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
10L
1L
2.50L
25mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10562521
Brand: Thermo Scientific Acros 127140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Méthacrylate de méthyle, 99 %, C5H8O2, numéro CAS-80-62-6, 150-76-5, acryester m, diakon, ester méthylique d’acide méthacrylique, méthyle-2-méthyle-2-propénoate, méthyle-2-méthylepropénoate, méthyle-méthacrylate, méthyleméthacrylate, méthacrylate de méthyle, méthylacrylate de méthyle, pégalane, 1 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-62-6, 150-76-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008587
Clé InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
CID PubChem 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nom IUPAC Méthyle 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl methacrylate
Note relative au nom Stabilized
Acidité 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Point de fusion -48.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 100.0°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH3
Indice de réfraction 1.4130 to 1.4150
Quantité 25 mL
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilisateur 10 to 110ppm MEHQ
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl methacrylate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.