Learn More
Méthacrylate de méthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071140
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Méthacrylate de méthyle, 99 %, C5H8O2, numéro CAS-80-62-6, 150-76-5, acryester m, diakon, ester méthylique d’acide méthacrylique, méthyle-2-méthyle-2-propénoate, méthyle-2-méthylepropénoate, méthyle-méthacrylate, méthyleméthacrylate, méthacrylate de méthyle, méthylacrylate de méthyle, pégalane, 1 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-62-6, 150-76-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008587
Clé InChI VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
CID PubChem 6658
ChEBI CHEBI:34840
Nom IUPAC Méthyle 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl methacrylate
Note relative au nom Stabilized
Acidité 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Point de fusion -48.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 100.0°C
Point d’éclair 8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH3
Indice de réfraction 1.4130 to 1.4150
Quantité 1 L
Beilstein 02, II, 398
Merck Index 15, 6013
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilisateur 10 to 110ppm MEHQ
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.