Learn More
Heptadécanoate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit. 17740649 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17740649
Marque: Thermo Scientific Acros 469300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Specifications
Vecteur alpha METHYLHEPTADECANOATE
Nom chimique ou matériau Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18 H36 O2
Numéro MDL 00009001
Quantité 5 g
Synonyme Methyl margarate
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Forme physique Liquid or Powder