Learn More
Glycolate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10771442
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-35-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Clé InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
CID PubChem 66774
Nom IUPAC 2-hydroxyacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl glycolate
Point de fusion 149.0°C to 151.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1840g/mL
Point d’ébullition 52.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 25 g
Beilstein 03,236
Gravité spécifique 1.184
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl glycolate