Learn More
Formate de méthyl, 98 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10414315
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article ou de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-31-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00003291
Clé InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
CID PubChem 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nom IUPAC Formiate de méthyle
SMILES COC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl formate
Note relative au nom 98%
Acidité 0.0008 meq/g max.
Absorbance 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Point de fusion -100.0°C
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 31.0°C to 33.0°C
Point d’éclair −32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCO2CH3
Indice de réfraction 1.3420 to 1.3440
Quantité 2.5 L
Beilstein 02, 18
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Fieser 05,446
Merck Index 15, 6148
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosité 0.35 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient:
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche