Learn More
Le formate de méthyle, 97 %, peut suivre jusqu’à env. 3 % de méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11482538
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
formate de méthyle
COC=O
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
formate de méthyle
COC=O
Methyl formate is used as a precursor to formamide, dimethylformamide and formic acid. It is used as a blowing agent and utilized for quick-drying finishes due to its high vapor pressure. It is used as a component of azeotrope to recover expensive solvents. Further, it is used as a propellant and an intermediate for optical brighteners and hydrocyanic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate de méthyle est utilisé comme précurseur du formamide, du diméthylformamide et de l’acide formique. Il est utilisé comme agent gonflant et pour les finitions à séchage rapide en raison de sa haute pression de vapeur. Il est utilisé comme composant de l’azéotrope pour récupérer des solvants coûteux. De plus, il est utilisé comme propulseur et comme intermédiaire pour les azurants optiques et l’acide cyanhydrique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Methyl Formate
Point de fusion °C to 100°C
Densité 0.972
Point d’ébullition 32°C to 33°C
Point d’éclair -26°C (-14°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Notes de pourcentage du dosage Peut cont. jusqu’à ≈3 % de méthanol
Formule linéaire HCO2CH3
Indice de réfraction 1.344
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1243
Beilstein 1734623
Merck Index 14,6077
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide