Learn More
Méthyléthylcétone, qualité HPLC, J.T. Baker™ Code produit.: 15548544
compliance-icons compliance-icons
Méthyléthylcétone, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit. 15548544
4 L, Flacon en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Code produit. 15548544
Marque: Avantor J.T.Baker 921403
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour une utilisation en chromatographie liquide (HPLC & UHPLC) & spectrophotométrie
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Ethyl Ketone
CAS 78-93-3
Point d’éclair −9.00°C (−48.20°F)
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00011648
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 0.81kg
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
Nom IUPAC butan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Poids de la formule 72.11
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyléthylcétone, qualité HPLC, J.T. Baker™ >