Learn More
Décanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Description
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour l’acide caproïque, les détergents, les émulsifiants, les agents mouillants, les stabilisants, les résines, les lubrifiants, les plastifiants et les aromatisants. Il est utilisé comme intermédiaire chimique pour les alcanolamides, les alcools gras et les acides.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme intermédiaire pour l’acide caproïque, les détergents, les émulsifiants, les agents mouillants, les stabilisants, les résines, les lubrifiants, les plastifiants et les aromatisants. Il est utilisé comme intermédiaire chimique pour les alcanolamides, les alcools gras et les acides.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl decanoate |
Point de fusion | -18°C |
Densité | 0.877 |
Point d’ébullition | 223°C to 225°C |
Point d’éclair | 94°C (201°F) |
Indice de réfraction | 1.425 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1759170 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 186.3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.