Learn More
Captrate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696654
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-42-9
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.30
Numéro MDL MFCD00009580
Clé InChI YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
CID PubChem 8050
Nom IUPAC Décanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl caprate
Point de fusion -18°C
Couleur Incolore
Densité 0.8710g/mL
Point d’ébullition 226°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2CH3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.871
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 186.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl caprate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.