Learn More
Butanoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386856
Butanoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386856
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11386856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04250.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butyrate de méthyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-42-7
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009391
Clé InChI UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
CID PubChem 12180
Nom IUPAC Butanoate de méthyle
SMILES CCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl butyrate
Point de fusion -85°C to -84°C
Densité 0.898
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Point d’éclair 11°C (51°F)
Indice de réfraction 1.386
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1237
Beilstein 1740743
Merck Index 14,6035
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451909 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numéro de lot10244223 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2022 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numéro de lot10180499 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numéro de lot10200817 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numéro de lot10122542 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Nom du produit
Butanoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >