Learn More
Butanoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le butyrate de méthyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl butyrate |
Point de fusion | -85°C to -84°C |
Point d’ébullition | 100°C to 102°C |
Point d’éclair | 11°C (51°F) |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN1237 |
Beilstein | 1740743 |
Merck Index | 14,6035 |
Poids de la formule | 102.14 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0451909 | Certificat d’analyse | 07/08/2023 | L04250.AP,L04250.AE |
10244223 | Certificat d’analyse | 21/10/2022 | L04250.AP,L04250.AE |
10180499 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
10200817 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
10122542 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
Sécurité et traitement
- Methyl butyrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl butyrate