Learn More
Bromoacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10644842
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-32-2
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00000189
Clé InChI YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
CID PubChem 60984
Nom IUPAC 2-bromoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl bromoacetate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Quantité 100 g
Beilstein 02, 213
Gravité spécifique 1.61
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide