Learn More
Bromoacétate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423294
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11423294
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10605.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Methyl bromoacetate is used in the synthesis of coumarins and cis-cyclopropanes. It reacts with the conjugate base of (methylmethoxycarbene)pentacarbonylchromium(0) to prepare alkylated carbene complexes. Further, it is used to make vitamins and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoacétate de méthyle est utilisé dans la synthèse des coumarines et des cis-cyclopropanes. Il réagit avec la base conjuguée du (méthylméthoxycarbène)pentacarbonylchrome(0) pour préparer des complexes de carbènes alkylés. De plus, il est utilisé pour fabriquer des vitamines et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éther et l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau
Remarques
Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-32-2
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.975
Numéro MDL MFCD00000189
Clé InChI YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
CID PubChem 60984
Nom IUPAC 2-bromoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl bromoacetate
Point de fusion -50°C
Densité 1.655
Point d’ébullition 144°C to 145°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire BrCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 50 g
Numéro UN UN2643
Beilstein 506256
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté ≥98%