Learn More
Bêta-L-arabinopyranoside de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379675
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11379675
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19746.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1825-00-9 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-00-9
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00047547
Clé InChI ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
Synonyme methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
CID PubChem 102169
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl beta-L-arabinopyranoside
Point de fusion 167°C to 172°C
Quantité 1 g
Beilstein 4658388
Rotation optique +243° (c=2 in Water)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté ≥98%