Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10469240
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469240
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10469240
Marque: Thermo Scientific Acros 126322500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007710
Clé InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8635
ChEBI CHEBI:73244
Nom IUPAC méthyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl anthranilate
Note relative au nom 99%
Couleur Brun-jaune
Densité 1.1680g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Indice de réfraction 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Quantité 250 g
Beilstein 14, 317
Merck Index 15, 6094
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430582 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
Numéro de lotA0455071 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
Numéro de lotA0400121 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
Numéro de lotA0410354 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
Numéro de lotA0406311 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl anthranilate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >