Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11438810
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438810
500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Code produit. 11438810
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15681.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Il est utilisé comme agent aromatisant. Les entreprises agroalimentaires utilisent du MA artificiel dans les bonbons et les chewing-gums pour leur donner une saveur de raisin. Les producteurs de boissons l’ajoutent à l’eau gazéifiée et au sucre dans leurs boissons gazeuses pour la même raison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-20-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Point de fusion 24°C
Point d’ébullition 260°C
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >