Learn More
Méthyle 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15442169
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54571-66-3
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD03844651
Clé InChI HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
CID PubChem 500249
Nom IUPAC 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Point de fusion 21°C to 23°C (literature)
Point d’ébullition 133°C to 135°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 1 g
Beilstein 81950
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Pleine