Learn More
Méthyle 4-vinylbenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Methyl 4-vinylbenzoate is used as a fluid component for enhancing ink stability in printing and also in preparing vinyl substituted beta-diketones. Further, it is used as an organic intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylvinylbenzoate 4 est utilisé comme composant liquide pour améliorer la stabilité de l’encre dans l’impression et pour préparer des bêta-dicétones substituées en vinyle. De plus, il est utilisé comme intermédiaire organique pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Le méthylvinylbenzoate 4 est utilisé comme composant liquide pour améliorer la stabilité de l’encre dans l’impression et pour préparer des bêta-dicétones substituées en vinyle. De plus, il est utilisé comme intermédiaire organique pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 4-vinylbenzoate |
Point de fusion | 32°C to 37°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 162.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |